M042030
Biotin Phosphoramidite
configured for ABI
Sinónimos:
Biotin amidite
Seleccione un Tamaño
159,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
159,00 €
Productos recomendados
Línea del producto
Proligo Reagents
Ensayo
≥96% (31P-NMR)
idoneidad
conforms to structure for H-NMR
compatibilidad
configured for ABI
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)C(N2C3CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCOCCOCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)C3NC2=O)(c4ccccc4)c5ccc(OC)cc5
InChI
1S/C46H64N5O8PS/c1-34(2)51(35(3)4)60(58-27-12-25-47)59-32-31-57-30-29-56-28-26-48-43(52)16-11-10-15-42-44-41(33-61-42)50(45(53)49-44)46(36-13-8-7-9-14-36,37-17-21-39(54-5)22-18-37)38-19-23-40(55-6)24-20-38/h7-9,13-14,17-24,34-35,41-42,44H,10-12,15-16,26-33H2,1-6H3,(H,48,52)(H,49,53)/t41-,42-,44-,60?/m0/s1
Clave InChI
WSDQYLGSIUJJRU-ZMKGMYJVSA-N
Descripción general
Key Features of Biotin Phosphoramidite
- Behaves like any standard phosphoramidite on the DNA synthesizer
- Readily soluble in acetonitrile
- Biotin compound has a dimethoxytrityl (DMT) group on the ring structure,which allows coupling-yield determination and trityl-selective purification
- A long, water-compatible linker arm ensures maximum sensitivity
- Provides a coupling efficiency of at least 95%The product is configured for ABI™ Synthesizers
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?