Merck
L7538
Sigma-Aldrich
D-Luciferin potassium salt
Sinónimos:
4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-4-thiazolecarboxylic acid potassium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H7KN2O3S2
Peso molecular:
318.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
mol peso
318.41
solubilidad
H2O: soluble
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[K+].Oc1ccc2nc(sc2c1)C3=N[C@H](CS3)C([O-])=O
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Water soluble substrate for firefly luciferase
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)