L2900
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
fits flask, 500 ‑ 2,000 mL
Seleccione un Tamaño
58,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
58,20 €
Productos recomendados
Materiales
lead (Vikem vinyl coated)
esterilidad
non-sterile
Características
fits flask 500 ‑ 2,000 mL
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F18307-00015
anillo D.I.
56 mm
peso
681 g
Descripción general
- Red in color for high visibility
- Fits over flask and seats against shoulder
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)