Documentos clave
Z225568
Engraving pen
carbide tip, pkg of 1 ea
Seleccione un Tamaño
1 EA
32,30 €
32,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
32,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
32,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
Carbide-tip pen with metal body and clip.
Aplicación
Engraving pen has been used:
  • to label slides for DNA combing
  • to cut the coverslips into small pieces for microscopy imaging
  • to encircle cryopreserved sections on glass slides
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)