L2646
Lectina de Phaseolus vulgaris (frijol rojo)
Phytohemagglutinin PHA-M, lyophilized powder
Sinónimos:
Aglutinina de Phaseolus vulgaris, PHA
formulario
lyophilized powder
potencia
<40 μg per mL agglutination activity
composición
Protein, 50-70% biuret
impurezas
salt, free
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La PHA-E no es específica de grupo sanguíneo, pero la aglutinación puede ser inhibida por ciertos oligosacáridos. La PHA-P es la forma proteica de la PHA antes de la separación y la purificación de la eritroaglutinina y la leoucoaglutinina. La PHA-M es la forma mucoproteínica. Los conjugados se preparan a partir de las correspondientes lectinas purificadas.
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.