This product is a lyophilized powder and may be reconstituted in 1 mL of 10 mM sodium phosphate buffer, pH 8.0. This will yield a final buffer concentration of 15 mM phosphate, 10 mM NaCl, with trace Ca+2.
431784
Lectin, PHA-L, Phaseolus vulgaris
PHA-L is a potent lymphocyte mitogen with a narrow range. Requires calcium and manganese ions for activity. It has also been found to be useful as a specific marker in anterograde neuronal tracing. Elution: 100 mM acetic acid.
Sinónimos:
Red Kidney Bean Isolectin L
Seleccione un Tamaño
261,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
261,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Advertencia
Reconstitución
Nota de análisis
Otras notas
Matsushita, M. 1999. J. Comp. Neurol. 404, 21.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Los clientes también vieron
Artículos
Find the right lectin for your research with our lectin selection guide, organized by lectin source/species, carbohydrate specificity, blood group specificity, and more.
-
Comment faut il reconstituer ce produit
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?