Saltar a
K3750
L-Kynurenine sulfate salt
≥98% (HPLC), suitable for ligand binding assays
Sinónimos:
β-Anthraniloyl-L-alanine, L-2-Amino-4-(2-aminophenyl)-4-oxobutanoic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
459,00 €
1 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
757,00 €
5 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
3110,00 €
2332,50 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
C10H12N2O3 · H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
306.29
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
459,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
L-Kynurenine sulfate salt, crystalline
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.N[C@@H](CC(=O)c1ccccc1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O3.H2O4S/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(13)5-8(12)10(14)15;1-5(2,3)4/h1-4,8H,5,11-12H2,(H,14,15);(H2,1,2,3,4)/t8-;/m0./s1
InChI key
KAXRWMOLNJZCEW-QRPNPIFTSA-N
Application
L-Kynurenine sulfate salt has been used as a substrate to study the enzyme activity of kynurenine aminotransferase. It has also been used in the synthesis of Kyn adducts of certain amino acids .
Biochem/physiol Actions
L-Kynurenine (L-Kyn) is a precursor of kynurenic acid which is the only recognized endogenous excitatory amino acid receptor antagonist in the central nervous system. L-Kyn is known to be a pigment generating component in animals. In mammals, it modulates the transmission of glutamate neurotransmitter. It is also considered to be a sex-attracting pheromone in vertebrates.
Key intermediate in the breakdown pathway of tryptophan.
L-Kynurenine is a key intermediate in the breakdown of L-tryptophan and the formation of nicotinamide adenine dinucleotide (NAD+) via the kynurenine pathway. L-kynurenine is involved in a variety of neurological processes and diseases. L-kynurenine is a substrate for kynureninase/kynurenine hydrolase; kynurenine 3-monooxygenase and kynurenine-oxoglutarate transaminase.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
K8625D0754S7129
description
crystalline
description
≥98% (HPLC)
description
crystalline
description
-
form
crystalline
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
light yellow
color
-
color
white
color
white
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Is it possible to get this in a smaller size (50-100 mg) as a demo? I would like to test that this is soluble for our project's application (ideally more soluble in aqueous solutions the L-kyn)?
    1 respuesta
    1. 500MG is the smallest available package size for the product. Its quality specifications include a test for solubility in water at 1% (10 mg/ml).
      K8625 L-Kynurenine (free acid vs Sulfate salt) is sold in 25MG and 100MG package sizes, but its solubility in water is limited; it is best dissolved in 0.5M Hydrochloric acid.
      ¿Le ha resultado útil?