Merck
I9770
Supelco
Methyl indole-3-acetate
analytical standard, suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
Sinónimos:
Indole-3-acetic acid methyl ester, Methyl 3-indolylacetate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H11NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Beilstein:
158031
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
grado
analytical standard
Ensayo
≥99%
idoneidad
suitable for (for IAA Immunoassay Kit, PGR-3)
aplicaciones
agriculture
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-14-11(13)6-8-7-12-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,12H,6H2,1H3
Clave InChI
KTHADMDGDNYQRX-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tian-Yu Mao et al.
Physiologia plantarum, 170(3), 318-334 (2020-08-06)
Weeping is a specific plant architecture with high ornamental value. Despite the considerable importance of the weeping habit to landscaping applications and knowledge of plant architecture biology, little is known regarding the underlying molecular mechanisms. In this study, growth and