I4259
Iodoethane
Sinónimos:
Ethyl iodide
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
5.38 (vs air)
presión de vapor
100 mmHg ( 18 °C)
índice de refracción
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-73 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
densidad
1.940 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCI
InChI
1S/C2H5I/c1-2-3/h2H2,1H3
Clave InChI
HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup - (External MSDS)
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup - (External MSDS)