BP371
Paracetamol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Acetaminophen, 4′-Hydroxyacetanilide, 4-Acetamidophenol, N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenol, APAP, Paracetamol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
acetaminophen, paracetamol
formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
mp
168-172 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
Clave InChI
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... FAAH(2166) , PTGS1(5742) , PTGS2(5743) , TRPV1(7442)
Descripción general
Aplicación
Also used in monographs such as:
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Explore our extensive catalogue of 700+ BP chemical reference substances for precise qualitative and quantitative testing in accordance with British Pharmacopeia compendial monographs.