I2032
Monoclonal Anti-Insulin-Like Growth Factor Binding Protein-1 antibody produced in mouse
clone 33627.11, purified immunoglobulin, lyophilized powder
Sinónimos:
Anti-IGFBP-1
Seleccione un Tamaño
498,50 €
Precio de catálogo997,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
498,50 €
Precio de catálogo997,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
33627.11, monoclonal
Formulario
lyophilized powder
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: 1-2 μg/mL
isotipo
IgG1
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IGFBP1(3484)
Descripción general
Monoclonal Anti-Human Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) recognizes recombinant human IGFBP-1. No cross-reactivity is seen with recombinant human IGFBP-2, IGFBP-3, and IGFBP-4.
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?