Merck
I0658
Sigma-Aldrich
IC 261
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
1,3-Dihydro-3-[(2,4,6-trimethoxyphenyl)methylene]-2H-indol-2-one, SU5607
Seleccione un Tamaño
5 MG
96,50 €
96,50 €
Precio de catálogo193,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
96,50 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
311.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
96,50 €
Precio de catálogo193,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
protect from light
color
yellow
solubilidad
DMSO: >10 mg/mL
cadena SMILES
COc1cc(OC)c(\C=C2/C(=O)Nc3ccccc23)c(OC)c1
InChI
1S/C18H17NO4/c1-21-11-8-16(22-2)14(17(9-11)23-3)10-13-12-6-4-5-7-15(12)19-18(13)20/h4-10H,1-3H3,(H,19,20)/b13-10-
Clave InChI
JBJYTZXCZDNOJW-RAXLEYEMSA-N
Información sobre el gen
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Casein kinase 1 δ (CK1δ) and CK1 ε inhibitor.
Forma física
Product is a mixture of the Z- and E-isomers, with the predominant isomer expected to be E.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Marta Vázquez-Cedeira et al.
PloS one, 6(8), e23235-e23235 (2011-08-11)
Human vaccinia-related kinases (VRK1 and VRK2) are atypical active Ser-Thr kinases implicated in control of cell cycle entry, apoptosis and autophagy, and affect signalling by mitogen activated protein kinases (MAPK). The specific structural differences in VRK catalytic sites make them
Konstantinos Gkatzis et al.
eLife, 10 (2021-09-30)
Lung epithelial progenitors differentiate into alveolar type 1 (AT1) and type 2 (AT2) cells. These cells form the air-blood interface and secrete surfactant, respectively, and are essential for lung maturation and function. Current protocols to derive and culture alveolar cells