I6760
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse
clone HP-6017, ascites fluid
Sinónimos:
Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific), Anti Human Igg Monoclonal Antibody, Anti-Human Fc Monoclonal Antibody, Anti-Human Fc Monoclonal Antibody - Monoclonal Anti-Human IgG (Fc specific) antibody produced in mouse, Mouse Anti-Human Igg
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
secondary antibodies
clon
HP-6017, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
reactividad de especies
rabbit, sheep, horse (IgG), goat, human
técnicas
indirect ELISA: 1:3,000
isotipo
IgG2a
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Categorías relacionadas
Descripción general
Especificidad
Aplicación
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- imprint immunofixation (IIF)
- immunofluorometric assay (IFMA)
- hemagglutination (HA)
- hemagglutination inhibition (HAI)
- particle counting immunoassay(PACIA)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable