Documentos clave
HW10506-01
Sigma-Aldrich
Assembly, Mobile Lifting Mechanism
Seleccione un Tamaño
1 EACH
14.070,00 €
14.070,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
14.070,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
RA.01
14.070,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel
Descripción general
SAFC has qualified EZ BioPac, from ILC Dover as their preferred bulk powder package. Manufactured with Armorflex 114 film, the EzBiopac range is a fit for purpose, scalable and intuitive offer that enables the clean, safe and efficient delivery of bulk powders into bioprocess.
This is an accessory which can be used to assist with the handling of the EZ BioPac by ILC Dover filled with cell culture media.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)