Documentos clave
GF92851162
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
powder, 45micron max. particle size, 20g
Sinónimos:
AG066015
Seleccione un Tamaño
1 EA
308,00 €
308,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
308,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
308,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder (alloy pre-cursor)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 928-511-62
peso
20 g
tamaño de la part. máx.
45 μm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)