HUMANNCD4-0002653
Frozen Human Normal CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells
human peripheral blood (CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells)
Sinónimos:
CD8+/CD45RO+ Cells, Immune Cells, Naïve Helper T Cells
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Frozen Human Normal CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells, 5 Million Cells/per vial
origen biológico
human peripheral blood (CD4+/CD45RA+/CD25- Naive T Cells)
Nivel de calidad
Formulario
frozen liquid
envase
vial of 5 Million cells
fabricante / nombre comercial
BioIVT
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
color
cloudy
temp. de almacenamiento
-140 to -196°C
Descripción general
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Naïve T cells express the highest molecular weight isoform of CD45, CD45 RA. Those which express CD4 and are negative for CD25 are destined to become T helper cells. Naïve T cells have not yet been exposed to antigens. Human Peripheral Blood CD4+/CD45RA+/CD25-Naïve T cells are isolated from peripheral blood mononuclear cells by negative immunomagnetic selection. All peripheral blood is collected from fully consented IRB approved donors.
Envase
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)