Documentos clave
Z505056
Ace O-rings, FETFE®
I.D. 21.8 mm, wall size 3.5 mm
Seleccione un Tamaño
1 PKG
37,70 €
37,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
37,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
37,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7855734
D.I.
21.8 mm
pared tamaño
3.5 mm
Información legal
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)