Documentos clave
Z552496
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 50 L, immersion L 350 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
103,00 €
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
103,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint ST/NS24/40
Características
fits flask 50 L
Categorías relacionadas
Descripción general
Knobbed on sides for easy handling.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)