GE28-4065-57
dNTP Set - A, C, G, T
Cytiva 28-4065-57, pack of 1 × 10 μmol
Seleccione un Tamaño
141,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
141,00 €
Productos recomendados
Formulario
liquid
envase
pack of 1 × 10 μmol
fabricante / nombre comercial
Cytiva 28-4065-57
concentración
20 mM
color
Colorless
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Free from DNase, RNase, and nicking enzyme activity
- Greater than 99% triphosphate purity (by HPLC) for optimum performance and consistency
- Buffer free and ready-to-use solutions in multiple formats
- Functionally tested for long PCR* and sequencing
- Custom formulation, testing, packaging, and labeling are available
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)