Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1.5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 41,60 € |
1 vial | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 85,50 € |
5 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 98,90 € |
10 mL | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 144,00 € |
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
41106306
41,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
application(s)
agriculture
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
10X PCR Buffer II was tested at a final concentration of 1X (10mM Tris-HCl, pH 8.3 at 25 °C, 50mM KCl), in reactions containing 1-4mM MgCl2, each dNTP at 200 μM, primers defining an approximately 500 base pair region of λ DNA at 1.0μM each, λ DNA template at 1ng/100μL, and Taq DNA polymerase at 2.5 units/100μL. The reaction underwent 25 cycles of 94 °C to denature the double stranded DNA, 55 °C to anneal the DNA segments and 72 °C to extend the DNA segments. Following electrophoresis of the reaction products in 1.5% agarose gel, a single band of approximately 500 base pairs was visualized for PCRs containing 1-1.5mM MgCl2.
Application
10X PCR Buffer without MgCl2 has been used as a component of polymerase chain reaction (PCR) amplification mixture for the mycotoxigenic mould DNA, parasite DNA and Fusarium oxysporum DNA amplification.It has also been used as a component of the PCR mix for the amplification of nuclear ribosomal internal transcribed spacer (ITS2) and the partial ribulose-1,5 bisphosphate carboxylase/oxygenase large subunit rbcl gene for molecular and morphological characterization of Ulva sp from the Persian Gulf.
Features and Benefits
- This product is tested for the absence of DNase and RNase.
- Suitable for use with magnesium chloride.
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?