Documentos clave
GE17-0852-01
NAP-25 20 ST
Cytiva 17-0852-01, pkg of 20 columns
Sinónimos:
20 ST NAP-25, NAP-25 Column, NAP-25 Solution
Seleccione un Tamaño
1 PKG
294,00 €
294,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
294,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105501
NACRES:
NA.52
294,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
envase
pkg of 20 columns
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0852-01
condiciones de almacenamiento
(.01 M NaOH)
tamaño de partícula
20-80 μm (dry)
Intervalo de trabajo
2-13
capacidad
<1 mL binding capacity
Descripción general
Disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run.
Aplicación
NAP Columns are disposable columns prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade and require only gravity to run. Each package includes a complete step-by-step protocol describing the fixed volumes needed for equilibration, washing and sample elution.
Características y beneficios
  • For rapid and efficient purification of DNA and oligonucleotides (10-mers) in less than 15 min by gravity flow.
  • Prepacked with Sephadex® G-25 DNA Grade in distilled water containing 0.15% Kathon CG/ICP Biocide.
  • Available in three sizes depending on sample volume: 0.5 mL (NAP-5), 1 mL (NAP-10) or 2.5 mL (NAP-25).
  • Useful for small-scale purification, desalting and buffer exchange.
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C ()
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Información legal
NAP is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)