GE17-0599-10
Sephacryl® S-300 HR
Cytiva 17-0599-10, pack of 150 mL
Seleccione un Tamaño
216,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
216,00 €
Productos recomendados
envase
pack of 150 mL
fabricante / nombre comercial
Cytiva 17-0599-10
Matriz
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
tamaño de partícula
25-75 μm
tam. prom. pieza
50 μm
cleaning in place
2-13
Intervalo de trabajo
3-11
idoneidad
suitable for bioprocess medium
Descripción general
Aplicación
Sephacryl® High Resolution is available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development.
As a BioProcess medium, Sephacryl® High Resolution, meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
Características y beneficios
- Cost-efficient gel filtration media providing high resolution with fast and easy operation.
- Five different fractionation ranges available in Sephacryl® HR family allows for reproducible separations over a wide molecular weight range.
- Sephacryl® S-300 High Resolution medium is designed for purifying antibodies, serum Proteins and mid-size Proteins (fractionation range globular Proteins 1 × 104–1.5 × 106)
- BioProcess medium supported for industrial applications and well-established in approved processes.
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography