S200HR
Sephacryl®
200-HR, MW range 5-250 kDa (globular proteins), MW range 1-80 kDa (dextrans)
Sinónimos:
Poly([allyl dextran]-co-N,N′-methylenebisacrylamide)
About This Item
Productos recomendados
descripción
stability: stable to 0.2M NaOH
formulario
suspension (20% aqueous ethanol)
Características
autoclavable
matriz
crosslinked allyl dextran/N,N′-methylenebisacrylamide copolymer
tamaño de partícula
25-75 μm (wet)
tamaño de poro
1-80 kDa MW range (dextrans)
5-250 kDa MW range (globular proteins)
compatibilidad
mode of use size exclusion chromatography
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
- Supplied swollen, suspended in 20% aqueous ethanol
- Autoclavable
- Stable to 0.2N sodium hydroxide (NaOH)
- Store at refrigerated temperature (2-8 °C)
Aplicación
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 - 43 °C - closed cup