Merck
G5787
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid-[3,4-3H]
≥95% (Radiochemical Purity), aqueous ethanol solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥95% (Radiochemical Purity)
Formulario
aqueous ethanol solution
Extensión del etiquetado
30-80 Ci/mmol
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[3H]C([3H])([C@H](N)C(O)=O)C([3H])([3H])C(O)=O
Envase
serum bottle
Forma física
Aqueous solution containing 2% ethanol
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)