Merck
691682
Sigma-Aldrich
L-Glutamic Acid- 3,4-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula lineal:
HO2C13CH213CH2CH(NH2)CO2H
Peso molecular:
149.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensayo
98% (CP)
Formulario
solid
mol peso
149.10 by atom % calculation
mp
205 °C
cambio de masa
M+2
cadena SMILES
N[C@@H]([13CH2][13CH2]C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1/i1+1,2+1
Clave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-JBAKHTSASA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)