Merck
G0375
Sigma-Aldrich
D-(−)-Galactonic acid γ-lactone
≥99%
Sinónimos:
D-(−)-Galactono-1,4-lactone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H10O6
Número de CAS:
Peso molecular:
178.14
Beilstein:
83008
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensayo
≥99%
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)[C@H](O)[C@H]1O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)