Merck
F8763
Supelco
Flunitrazepam solution
drug standard, 1.0 mg/mL in methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12FN3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
313.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
drug standard
Ensayo
≥98%
drug control
Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentración
1.0 mg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1C(C2=CC=CC=C2F)=NC3)C3=O
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-19-14-7-6-10(20(22)23)8-12(14)16(18-9-15(19)21)11-4-2-3-5-13(11)17/h2-8H,9H2,1H3
Clave InChI
PPTYJKAXVCCBDU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
producto comparable
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lisa R Gerak et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 340(3), 742-749 (2011-12-17)
Adverse effects of benzodiazepines limit their clinical use; these effects might be reduced without altering therapeutic effects by administering other positive GABA(A) modulators (i.e., neuroactive steroids) with benzodiazepines. One concern with this strategy involves reversing these combined effects in case
Virpi Laukkanen et al.
Alcohol (Fayetteville, N.Y.), 47(2), 103-108 (2013-01-22)
Ethanol modulates the GABA(A) receptor to cause sedative, anxiolytic and hypnotic effects that are qualitatively similar to benzodiazepines and barbiturates. The aim of this study was to explore if GABA(A) receptor density is altered in post-mortem brains of anxiety-prone Cloninger
Shiuan-Woei LinWu et al.
Biochemical pharmacology, 83(12), 1690-1699 (2012-03-27)
Nitrobenzodiazepine (NBDZ) is an addictive drug of the abused substances that causes severe neurological effects and even death. Bacterial type I nitroreductase NfsB (EC 1.5.1.34) has been reported to catalyze NBDZ into inactive metabolite 7-amino-benzodiazepine (7ABDZ) with promising activity, so
Mari Takeuchi et al.
Annals of surgical oncology, 19(12), 3963-3970 (2012-06-16)
Postoperative delirium is a common complication after major surgery and is characterized by acute confusion with fluctuating consciousness. The aim of this study was to investigate the incidence and risk factors of postoperative delirium in patients with esophageal cancer. We
Cristina Wasowski et al.
Biochemical pharmacology, 83(2), 253-259 (2011-11-08)
A set of sulfamides designed, synthesized and evaluated against maximal electroshock seizure (MES) and pentilenetetrazol (PTZ) tests with promising results, were tested for their affinity for the benzodiazepine binding site of the GABA(A) receptor. The most active compounds, N,N'-dicyclohexylsulfamide (7)