Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 119,00 € |
Acerca de este artículo
119,00 €
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1CC(=O)N=C1NC(=O)Nc2cccc(Cl)c2
InChI
1S/C11H11ClN4O2/c1-16-6-9(17)14-10(16)15-11(18)13-8-4-2-3-7(12)5-8/h2-5H,6H2,1H3,(H2,13,14,15,17,18)
InChI key
DWPQODZAOSWNHB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description >98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 15 mg/mL (clear solution) | solubility DMSO: soluble >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white | color white to beige | color off-white to tan | color white to light brown |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenobam
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?