Saltar a
S0693
SB 204741
>98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(1-Methyl-1H-5-indolyl)-N′-(3-methyl-5-isothiazolyl)urea
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
10 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
206,00 €
50 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
949,00 €
806,65 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
286.35
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
206,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
off-white to tan
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(NC(=O)Nc2ccc3n(C)ccc3c2)sn1
InChI
1S/C14H14N4OS/c1-9-7-13(20-17-9)16-14(19)15-11-3-4-12-10(8-11)5-6-18(12)2/h3-8H,1-2H3,(H2,15,16,19)
InChI key
USFUFHFQWXDVMH-UHFFFAOYSA-N
Application
SB 204741 has been used as a 5-hydroxytryptamine receptor 2B (Htr2B) antagonist:
  • to inhibit Htr2b signaling to test its effect on hepatic stellate cell (HSC) activation in three-month-old adult zebrafish
  • to test its effect on the inhibition of fluoxetine effects in depressive-like behavioral studies in mice
  • to test its effect in reducing scratching behavior evoked by sertraline in mice
Biochem/physiol Actions
SB 204741 reduces the synaptic facilitation induced by the low dose of buprenorphine in spinal C-fiber synapses.
5-HT2B serotonin receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Sold for research purposes under agreement from Glaxo­Smith­Kline
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
S2694UC175SML2769
description
>98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC), solid
description
solid, ≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble >20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
off-white to tan
color
off-white
color
off-white
color
white to beige
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)