Merck
SML0298
Sigma-Aldrich
PSNCBAM-1
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-(4-Chlorophenyl)-N′-[3-[6-(1-pyrrolidinyl)-2-pyridinyl]phenyl]-urea
Seleccione un Tamaño
5 MG
141,00 €
25 MG
356,00 €
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
141,00 €
25 MG
356,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H21ClN4O
Número de CAS:
Peso molecular:
392.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Clc1ccc(NC(=O)Nc2cccc(c2)-c3cccc(n3)N4CCCC4)cc1
InChI
1S/C22H21ClN4O/c23-17-9-11-18(12-10-17)24-22(28)25-19-6-3-5-16(15-19)20-7-4-8-21(26-20)27-13-1-2-14-27/h3-12,15H,1-2,13-14H2,(H2,24,25,28)
Clave InChI
HDAYFSFWIPRJSO-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PSNCBAM-1 is an allosteric, non-competitive antagonist of CB-1.
PSNCBAM-1 is an allosteric, non-competitive antagonist of CB-1. The compound blocks the effects of WIN 55212-2 and CP55940, and reduces food intake and weight gain in rats.
Características y beneficios
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Thomas F Gamage et al.
Neuropharmacology, 125, 365-375 (2017-08-15)
While allosteric modulators of the cannabinoid type-1 receptor (CB
Artículos
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.