Documentos
EP5920761005
Eppendorf® Adapter for 4 x 15ml conical tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.78
Características
for FA-6x250 rotor
envase
case of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920761005
Parámetros
10,000 rpm speed
temp. de almacenamiento
room temp
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG