BMSC33031215
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for ”Sprint” 6H Plus
Benchmark 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Sinónimos:
centrifuge rotor
About This Item
Productos recomendados
Características
to hold 12 x 15 ml
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific C3303-1215
Parámetros
4000 rpm speed
compatibilidad
Sprint 6H Plus
Descripción general
Optional 12 x 15ml fixed angle rotor for Sprint 6H Plus
Aplicación
Clinical centrifuge, centrifuge, research centrifuge, LC8, 15ml, 10ml, vacutainer, blood tube