EP5920767003
Eppendorf® Adapter for 3 x 30ml Oak Ridge tubes
for FA-6x250 rotor, case of 2 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Productos recomendados
Características
for FA-6x250 rotor
envase
case of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5920767003
Parámetros
10,000 rpm speed
temp. de almacenamiento
room temp
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)