Documentos clave
EP5702706000
Eppendorf® 10 adapters 15 mL Falcon tubes
Holds 15 mL tubes
Seleccione un Tamaño
10 EA
105,00 €
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
105,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
105,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 15 mL tubes
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702706000
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor F-35-30-17
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)