Documentos clave
EP5810718007
Eppendorf® Swing-bucket rotor A-4-81
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 4 x 500 mL rectangular buckets
incl. 4 x 500 ml rectangular buckets
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5810718007
Parámetros
4,000 max. RCF (3,220 xg)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models 5804/5804R/5810/5810R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)