EP5804715403
Eppendorf® Aluminium-spare lid
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
Seleccione un Tamaño
104,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
104,00 €
Productos recomendados
Características
non-aerosoltight, for rotor F-45-30-11
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5804715403
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5804 R
for use with 5804
for use with 5810 R
for use with 5810
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)