Documentos clave
EP5702763004
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes, for use with 90 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
Seleccione un Tamaño
2 EA
103,00 €
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
103,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
103,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
holds 9 x 75 - 100 mm round-bottom tubes
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702763004 (Global)
Parámetros
2.577 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
12 mm
compatibilidad
for use with 90 mL rectangular bucket
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)