EP5702733008
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL, for use with 100 mL round buckets, pack of 2 ea
Seleccione un Tamaño
98,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
98,10 €
Productos recomendados
Materiales
flat bottom
Características
holds 1 Eppendorf Tube® 5.0 mL,
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702733008 (Global)
Parámetros
2.943 × g max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
Diámetro
60 mm
compatibilidad
for use with 100 mL round buckets
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)