Documentos clave
EP5910764006
Eppendorf® Adapter
for 50 mL tubes skirted bottom, for rotor S-4xUniv., pkg of 2 pieces
Seleccione un Tamaño
2 EA
342,00 €
342,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
342,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
342,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
skirt
for 50 mL tubes skirted bottom
for rotor S-4xUniv.
envase
pack of 2 ea
pkg of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910764006
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Universal bucket
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)