EP5702736007
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
holds Vacutainer and Falcon tubes 1-1.4 ml, pack of 2 ea
Seleccione un Tamaño
197,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
197,00 €
Productos recomendados
Características
holds Vacutainer and Falcon tubes 1-1.4 ml
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5702736007
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 100 mL round buckets
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)