Documentos clave
EP5910751001
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 50 mL conical tubes/microtiter plates/250 mL flat-bottom or 175-225 mL conical tubes/microtiter plates, pkg of 2 ea
Seleccione un Tamaño
2 EA
480,00 €
480,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
480,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
480,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 250 mL flat bottom bottles
for 50 mL conical tubes/microtiter plates/250 mL flat-bottom or 175-225 mL conical tubes/microtiter plates
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5910751001
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Universal bucket
Descripción general
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)