Documentos clave
EP5424701000
Eppendorf® Spare lid for rotor FA-45-24-11-Special
aerosol tight, coated
About This Item
Código UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Características
aerosol tight, coated
fabricante / nombre comercial
5424701000
Eppendorf® 5424701000
Eppendorf®
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 5424 R
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)