Documentos clave
HS28721G
TrueNorth® Cool Container with Lid
Ice Pan, capacity 1 L, green (polyurethane)
Sinónimos:
chiller box, cooling box, ice pan
Seleccione un Tamaño
1 EACH
75,30 €
75,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
75,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.22
75,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
green (polyurethane)
L × An × Al
267 × 195.5 × 114 mm
capacidad
1 L
Descripción general
These durable containers for chilling temperature-sensitive samples have heavy insulation properties for the ultra cold. Cool containers are ideal for ice and ice-salt slurries.
Características y beneficios
  • made from single-nolded polyurethane
  • close-fit lid keeps evaporation to a minimum and features a comfortable recessed knob
  • lid nests under bucket to save space
  • for low-temperature use to -80°C at 1 bar
  • stackable
  • pour spout and large handles
Información legal
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)