Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 kit | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 409,00 € |
Acerca de este artículo
409,00 €
Quality Segment
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
General description
En general, se cree que la senescencia celular refleja algunos de los cambios que ocurren durante el envejecimiento de los organismos, y se han detectado células senescentes in vivo en sitios de patologías relacionadas con la edad, como la próstata hiperplásica benigna [4] y las lesiones ateroscleróticas [5]. Estudios recientes han proporcionado también demostraciones convincentes de la senescencia celular que se produce in vivo en respuesta a señales de estrés inducidas interna y externamente [6,7]. En todos estos estudios, la senescencia se caracterizó por la aparición de actividad β-galactosidasa (SA-β-gal) asociada a la senescencia, en común con el fenotipo senescente in vitro.
La senescencia celular se ha convertido en un objetivo cada vez más importante en el desarrollo de nuevos tratamientos. Los datos emergentes parecen indicar el desvío a la senescencia en el desarrollo del cáncer y sugieren que la senescencia puede representar un mecanismo supresor tumoral. La demostración de que las células tumorales pueden ser inducidas a experimentar senescencia replicativa después de la introducción de reguladores negativos del ciclo celular, péptidos anti-telomerasa o tratamiento farmacológico, sugiere que puede aprovecharse la inducción de la senescencia como base para el tratamiento contra el cáncer [8,9].
Para uso exclusivo en investigación; no para uso en procedimientos de diagnóstico
Principio de la prueba:
Como se ha descrito anteriormente, una característica clásica del fenotipo senescente es la inducción de actividad β-galactosidasa (SA-β-gal) asociada a la senescencia. La SA-β-gal está presente solo en las células senescentes, no en las células presenescentes, quiescentes ni proliferativas. El kit de ensayo de senescencia celular de Chemicon proporciona todos los reactivos necesarios para detectar con eficacia la actividad SA-βgal a pH 6,0 en células cultivadas y cortes de tejido. En este ensayo, la SA-β-gal cataliza la hidrólisis de X-gal, lo que provoca la acumulación de un color azul distintivo en las células senescentes. Cada kit proporciona cantidades suficientes de reactivos para realizar al menos 50 pruebas en pocillos de 35 mm.
Application
Preparation Note
Precauciones:
Consulte las precauciones en la Ficha técnica de seguridad de material en www.chemicon.com.
Other Notes
X10 Disolución de tinción A: (Nº de ref. 2004756) Un frasco de 15 ml
X10 Disolución de tinción B: (Nº de ref. 2004754) Un frasco de 15 ml.
Disolución X-gal: (Nº de ref. 2004752) Dos viales de 1,5 ml
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) cell based assay: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Chemicon® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Chemicon® |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
flash_point_f
135.5 °F
flash_point_c
57.5 °C
wgk
WGK 3