Documentos clave
EP4861000816
Eppendorf® Xplorer® Move It pipette
no. of channels, 4, cone volume × distance 15-300 μL × 9 mm, orange
Seleccione un Tamaño
1 EACH
2070,00 €
2070,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EACH
2070,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
2070,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
orange
Características
no. of channels 4
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 4861000816
Cono: volumen × L
15-300 μL × 9 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • Electronic pipette
  • 4-channel
  • 15-300μL
  • 9mm cone distance
  • Orange
Aplicación
  • Automated pipetting of liquids (Pip) for forward pipetting
  • Manual pipetting (Man)for volume determination
  • Pipetting and mixing (P/M) for automated mixing of samples
  • Dispensing (Dis)for manual filling of plates, gels, and reaction vessels
  • Automatic dispensing (Ads for automated filling of plates, gels, and reaction vessels
  • Multi aspiration: Pooling supernatants from different vessels (SPC)
  • Sequential dispensing and pipetting (Spc) for user-defined volume steps
  • Reverse pipetting (Spc) for non-aqueous solutions
  • Diluting (Spc) for preparation of dilution series
  • Fix volume (Fix): Save up to 10 volumes for ease of operation
Características y beneficios
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Xplorer is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)