EP3125000206
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 8, volume 120-1200 μL, cone distance 4.5-14 mm, dark green
Seleccione un Tamaño
1760,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1760,00 €
Productos recomendados
Materiales
dark green
Características
no. of channels 8
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 3125000206
cone distance
4.5-14 mm
volumen
120-1200 μL
Descripción general
- Adjustable tip spacing pipette
- Multi-channel pipette
- 8-channel
- 120-1200μL
- 9mm cone distance
- Dark green
Aplicación
- Forward pipetting
- Reverse pipetting
- Removal of supernatants
- Sample mixing
- Phase extraction
- Filling of plates, gels, and reaction vessel
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)