Documentos
EP3125000176
Eppendorf® Research® Plus Move It pipette
no. of channels, 8, volume 30-300 μL, cone distance 4.5-14 mm, orange
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiales
orange
Características
no. of channels 8
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 3125000176
cone distance
4.5-14 mm
volumen
30-300 μL
Descripción general
  • Adjustable tip spacing pipette
  • Multi-channel pipette
  • 8-channel
  • 30-300μL
  • 9mm cone distance
  • Orange
Aplicación
  • Forward pipetting
  • Reverse pipetting
  • Removal of supernatants
  • Sample mixing
  • Phase extraction
  • Filling of plates, gels, and reaction vessel
Características y beneficios
Air cushioned pipettes with variable volume and adjustable tip spacing
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Research is a registered trademark of Eppendorf AG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable