EP0030129636
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Skirted, Forensic DNA Grade, working volume 150 μL, white plate, pack of 10 (individually wrapped)
Seleccione un Tamaño
72,67 €
Precio de catálogo76,50 €Ahorre 5 %Seleccione un Tamaño
About This Item
72,67 €
Precio de catálogo76,50 €Ahorre 5 %Productos recomendados
Materiales
white plate
white wells
pocillo tamaño
96
esterilidad
non-sterile
Características
skirt
Forensic DNA Grade
Skirted
envase
pack of 10 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030129636 (Global)
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 well
volumen de trabajo
150 μL
Descripción general
Características y beneficios
- White wells for better reflection
- High mechanical stability
- Raised rims for effective sealing
- Skirted and semi-skirted frames
- Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
- Autoclavable (121 °C, 20 min)
- PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)