EP0030132505
Eppendorf® Twin tec real-time PCR plates
blue plate, conical bottom white wells, skirted, pkg of 25 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
blue plate
conical bottom white wells
Características
skirt
envase
pkg of 25 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030132505
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 well
volumen de trabajo
150 μL
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG