Documentos clave
EP0030129644
Eppendorf twin.tec® Real-Time PCR Plates 96
Semi-Skirted, Forensic DNA Grade, working volume 250 μL, white plate, pack of 10 (individually wrapped)
Seleccione un Tamaño
10 EA
76,50 €
76,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
76,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NB.22
76,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
white plate
white wells
pocillo tamaño
96
Características
skirt
Forensic DNA Grade
Semi-Skirted
envase
pack of 10 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 0030129644 (Global)
técnicas
PCR: suitable
tamaño
96 well
volumen de trabajo
250 μL
Descripción general
The white wells of Eppendorf’s twin.tec real-time PCR plates increase the reflection of fluorescent light in real-time PCR (qPCR) and other fluorescence assays. The increased fluorescence from these specialized qPCR plates improves the sensitivity of your assays, while also improving reproducibility and consistency of your results.
Características y beneficios
  • White wells for better reflection
  • High mechanical stability
  • Raised rims for effective sealing
  • Skirted and semi-skirted frames
  • Optimal heat transfer due to reduced wall thickness
  • Autoclavable (121 °C, 20 min)
  • PCR clean and Eppendorf Forensic DNA Grade s available
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)